Learn More
Biodesign™ Nylon CellMicroSieves Rolls
Descripción
A diferencia de los filtros tradicionales, los filtros CellMicroSieves™ son una matriz tejida con precisión de filamentos de nailon puro que está disponible con poros que van desde 5 μl a 200 μl. CellMicroSieves™ no se moja y no contiene colorantes, detergentes o extraíbles. Al tener una afinidad a las proteínas extremadamente baja, las células y proteínas no se unirán a CellMicroSieves™. Se puede utilizar en multitud de aplicaciones de laboratorio en las que se necesitan pantallas porosas de un tamaño específico.
Entre los accesorios disponibles para este producto hay: soportes de tamiz de polipropileno (2 unidades) con tensor metálico ajustable o unidades de filtración, vidrio de borosilicato de tipo A con soporte de filtro de acero inoxidable y abrazadera de aluminio, o una unidad de filtración completa hecha de polisulfona de tipo B con soporte de filtro de polipropileno. Ambas unidades de filtración tienen una capacidad de 300 ml y son esterilizables en autoclave y reutilizables. Combine las láminas y rollos con soportes de tamiz y los círculos con unidades de filtración para que se mantengan sujetos de forma segura al procesar muestras.
- Este producto de nailon puro es biológicamente inerte y resistente a la mayoría de los medios ácidos o básicos, así como a multitud de disolventes
- Son esterilizables en autoclave y pueden lavarse y reutilizarse de forma continuada
- Recogida rápida de células de cultivo de tejidos sin centrifugación
- Aislamiento de células específicas a partir de una muestra de tejido disociada, lo que permite que se transfiera un solo tipo de célula
- Separación de células de diferentes tamaños de una mezcla de células tipo
- Concentración y aislamiento de células de un biorreactivo
- El prefiltro para evitar la obstrucción del filtro final
CellMicroSieves™ permite aislar células, orgánulos o residuos celulares de forma rápida y delicada.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | Unidad |
| Tamaño de poro | 15 um |
| Tipo | Microcadenas de células |
| Material | Nailon |
| Para utilizar con (aplicación) | Aislamiento de tipos de células específicos de una muestra de tejido disociada |
| Formato | Roll |