Learn More
Biodesign™ Nylon CellMicroSieves Circles
Código de producto. 12904287
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
5 um
8 um
10 um
15 um
35 um
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
Código de producto. Tamaño de poro unitSize
12904287 8 um paquete de 10
12994277 10 um 10 PCS
12984277 15 um 10 PCS
12954277 35 um paquete de 10
12914287 5 um paquete de 10
5 options
Código de producto. 12904287
Marca: Biodesign™ N8C
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Son esterilizables en autoclave y pueden lavarse y reutilizarse de forma continuada
A diferencia de los filtros tradicionales, los filtros CellMicroSieves™ son una matriz tejida con precisión de filamentos de nailon puro que está disponible con poros que van desde 5 μl a 200 μl. CellMicroSieves™ no se moja y no contiene colorantes, detergentes o extraíbles. Al tener una afinidad a las proteínas extremadamente baja, las células y proteínas no se unirán a CellMicroSieves™. Se puede utilizar en multitud de aplicaciones de laboratorio en las que se necesitan pantallas porosas de un tamaño específico.
Entre los accesorios disponibles para este producto hay: soportes de tamiz de polipropileno (2 unidades) con tensor metálico ajustable o unidades de filtración, vidrio de borosilicato de tipo A con soporte de filtro de acero inoxidable y abrazadera de aluminio, o una unidad de filtración completa hecha de polisulfona de tipo B con soporte de filtro de polipropileno. Ambas unidades de filtración tienen una capacidad de 300 ml y son esterilizables en autoclave y reutilizables. Combine las láminas y rollos con soportes de tamiz y los círculos con unidades de filtración para que se mantengan sujetos de forma segura al procesar muestras.
  • Este producto de nailon puro es biológicamente inerte y resistente a la mayoría de los medios ácidos o básicos, así como a multitud de disolventes
  • Son esterilizables en autoclave y pueden lavarse y reutilizarse de forma continuada
  • Recogida rápida de células de cultivo de tejidos sin centrifugación
  • Aislamiento de células específicas a partir de una muestra de tejido disociada, lo que permite que se transfiera un solo tipo de célula
  • Separación de células de diferentes tamaños de una mezcla de células tipo
  • Concentración y aislamiento de células de un biorreactivo
  • El prefiltro para evitar la obstrucción del filtro final
CellMicroSieves™ permite aislar células, orgánulos o residuos celulares de forma rápida y delicada.
Especificaciones
Cantidad 10/paq.
Tamaño de poro 8 um
Tipo Microcadenas de células
Material Nailon
Para utilizar con (aplicación) Aislamiento de tipos de células específicos de una muestra de tejido disociada
Formato Circle