Descripción
Garantice un movimiento de fluidos sin límites alrededor del tejido con las bolsas para biopsia de nailon Thermo Scientific™ Shandon™.
- Reducen el riesgo de pérdida de especímenes pequeños
- Reducen el riesgo de contaminación cruzada del reactivo y los artefactos de presión que se suelen encontrar en las esponjas.
- Eliminan rápidamente la muestra con una cómoda bolsa con cierre de tipo desplegable.
Dimensiones:
- Las bolsas para biopsia pequeñas miden 31 × 43 mm
- Las bolsas de biopsia medianas miden 45 × 65 mm
- Las bolsas de biopsia grandes miden 75 × 85 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Bolsa para biopsia |
| Material | Nailon |
| Color | Azul |
| Longitud (métrico) | 75 mm |
| Anchura (métrico) | 85 mm |
| Longitud (imperial) | 3 pulg |
| Anchura (imperial) | 3,5 in |
| Tamaño | Grande |
| Cantidad | 500/paq. |