Descripción
Garantice un movimiento de fluidos sin límites alrededor del tejido con las bolsas para biopsia de nailon Thermo Scientific™ Shandon™.
- Reducen el riesgo de pérdida de especímenes pequeños
- Reducen el riesgo de contaminación cruzada del reactivo y los artefactos de presión que se suelen encontrar en las esponjas.
- Eliminan rápidamente la muestra con una cómoda bolsa con cierre de tipo desplegable.
Dimensiones:
- Las bolsas para biopsia pequeñas miden 31 × 43 mm (1,2 × 1,7″)
- Las bolsas para biopsia medianas miden 45 × 65 mm (1,8 × 2,6″)
- Las bolsas para biopsia grandes miden 75 × 85 mm (3 × 3,5″)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Bolsas para biopsia |
| Material | Nailon |
| Color | Azul |
| Longitud (métrico) | 45 mm |
| Anchura (métrico) | 65 mm |
| Longitud (imperial) | 1,8 in |
| Anchura (imperial) | 2,6 in |
| Tamaño | Medio |
| Cantidad | 500/paq. |