Learn More
Masterflex™ Accesorio dentado de nailon
Código de producto. 12497250
Change view
Click to view available options
Para utilizar con:
12,7mm
15,8mm
19,05mm
3,17mm
6,35 x 6,35mm
9,52 x 6,35mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Para utilizar con unitSize
12497250 19,05mm paquete de 10
12477250 12,7mm paquete de 10
12487250 15,8mm paquete de 10
12437250 3,17mm paquete de 10
12457250 6,35 x 6,35mm paquete de 10
12467250 9,52 x 6,35mm paquete de 10
6 options
Código de producto. 12497250
Marca: Masterflex™ 3061530
Solo quedan null
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 19,05 mm
Material Nailon
Para utilizar con 19,05mm
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -46 °C
Cantidad de embalaje 10 Paq.
Tamaño de rosca 9,52 mm (0,5 pulgadas.) de DE
Max. Operating Temperature (Metric) de 121 °C
Tipo de producto Racor dentado