Learn More
Masterflex™ Accesorio dentado de nailon
Click to view available options
Para utilizar con:
12,7mm
15,8mm
19,05mm
3,17mm
6,35 x 6,35mm
9,52 x 6,35mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (métrico) | 12,7 mm |
| Material | Nailon |
| Para utilizar con | 12,7mm |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -46 °C |
| Cantidad de embalaje | 10 Paq. |
| Tamaño de rosca | 9,52 mm (0,5 pulgadas.) de DE |
| Max. Operating Temperature (Metric) | de 121 °C |
| Tipo de producto | Racor dentado |