Learn More
Masterflex™ Accesorio dentado de nailon
Código de producto. 12467250
Change view
Click to view available options
Para utilizar con:
12,7mm
15,8mm
19,05mm
3,17mm
6,35 x 6,35mm
9,52 x 6,35mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Para utilizar con unitSize
12467250 9,52 x 6,35mm paquete de 10
12477250 12,7mm paquete de 10
12487250 15,8mm paquete de 10
12497250 19,05mm paquete de 10
12437250 3,17mm paquete de 10
12457250 6,35 x 6,35mm paquete de 10
6 options
Código de producto. 12467250
Marca: Masterflex™ 3061518
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Material Nailon
Para utilizar con 9,52 x 6,35mm
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -46 °C
Cantidad de embalaje 10 Paq.
Tamaño de rosca 9,52 mm (0,25 pulgadas.) de DE
Max. Operating Temperature (Metric) de 121 °C
Tipo de producto Racor dentado