Learn More
Masterflex™ Accesorio dentado de nailon
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (métrico) | 3,17 mm |
| Material | Nailon |
| Para utilizar con | 3,17mm |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -46 °C |
| Cantidad de embalaje | 10 Paq. |
| Tamaño de rosca | 9,52 mm (0,12 pulgadas.) de DE |
| Max. Operating Temperature (Metric) | de 121 °C |
| Tipo de producto | Racor dentado |