Learn More
Masterflex™ Conector dentado en forma de codo de nailon
Descripción
- Conector de tubos de 90°
- Conector dentado
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Conector de tubos en forma de codo de 90 ° |
| Esterilizables en autoclave | No |
| Material | Nailon |
| Para utilizar con | Tubos flexible |
| Tamaño de puerto | 2 puertos, tubos con DI de 12,7 mm (1/2 pulgadas) |
| Método de esterilización | Solo Eto |