Learn More
Masterflex™ Adaptadores de tubería hembra NPT esterilizables en autoclave de nylon Conexión con lecho de espiga
Código de producto. 11700149
Change view
Click to view available options
Tamaño de rosca:
NPT (hembra) 0,64 mm (0,25 pulgadas)
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Código de producto. Tamaño de rosca unitSize
11700149 NPT (hembra) 0,64 mm (0,25 pulgadas) paquete de 25
1 options
Código de producto. 11700149
Marca: Masterflex™ 3150041
Solo quedan null
Especificaciones
Para utilizar con Rosca NPT de 6,5 mm con tubo de 3,17 mm (rosca NPT de1/4 × 1/8 pulgadas) de DI.
Cantidad de embalaje 25/pack
Tamaño de puerto Orificio de 1/16 pulg.; de 1 a 1/32 x 5/8 pulg
Tamaño de rosca NPT (hembra) 0,64 mm (0,25 pulgadas)