missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ NY-ESO-1 Monoclonal Antibody (E978)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 10281503
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad unitSize
10281503 100 μg cada uno
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10281503

Marca: Invitrogen™ 356200

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

This antibody can react specifically with the 23 kDa NY-ESO-1 protein. During development reactivity was confirmed with human SKMEL-37 melanoma cells.

NY-ESO-1, a member of the CT (cancer/testis) family, is a tumor specific shared antigen with distinctive immunogenicity. The molecular basis of T cell-mediated antitumor immunity has been elucidated by the identification of a number of tumor antigens recognized by CD8+ T cells. Among these antigens, NY-ESO-1 is of particular interest because both the cytotoxic T lymphocyte and antibody have been shown to react with this antigen. The NY-ESO-1 has been detected in normal testis and in a range of human tumor types. NY-ESO-1 reactivity in testis is restricted germ cells, particularly in the spermatogonia.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NY-ESO-1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon E978
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.1% sodium azide; pH 7.4
génica CTAG1A
N.º de referencia del gen P78358
Alias de gen Autoimmunogenic cancer/testis antigen NY-ESO-1; cancer/testis antigen 1; cancer/testis antigen 1A; cancer/testis antigen 1-A; cancer/testis antigen 6.1; CT6.1; CTAG; CTAG1; CTAG1A; CTAG1B; ESO1; l antigen family member 2; LAGE2; LAGE-2; LAGE2A; LAGE2B; New York Esophageal Squamous Cell Carcinoma 1; NY-ESO-1
Símbolos de los genes CTAG1A
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human NY-ESO-1 recombinant protein.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 246100
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.