missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ NXF2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15709640 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15709640 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15709640

Marca: Invitrogen™ PA551681

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: TAPYSVKNKL KPGQMEMLKL TMNKRYNVSQ QALDLQNLRF DPDLMGRDID IILNRRNCMA ATLKITERNF PELLSLNLCN NKLYQLDGLS DITEKAPKVK TLNLSKNKLE SAWELGKVKG LKLEELWLEG NPLCSTFSDQ S Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 66%, Rat - 68%.

This gene is one of a family of nuclear RNA export factor genes. It encodes a protein that is involved in mRNA export, is located in the nucleoplasm, and is associated with the nuclear envelope. Alternative splicing seems to be a common mechanism in this gene family. Two variants have been found for this gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NXF2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica NXF2
N.º de referencia del gen Q9GZY0
Alias de gen 4930455N06Rik; cancer/testis antigen 39; CT39; Nuclear RNA export factor 2; nuclear RNA export factor 5; NXF2; NXF2B; Nxf-b; RGD1559530; TAPL2; TAPL-2; TAP-like protein 2; t-complex protein 11 homolog; TCP11X2
Símbolos de los genes NXF2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human NXF2.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 56001
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.