Learn More
NVP-TAE 226, MedChemExpress
Código de producto. 16466106
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16466106 100 mg 100 miligramos
16475548 10 mg 10 miligramos
16461717 50 mg 50 miligramos
16448257 5 mg 5 miligramos
4 options
Código de producto. 16466106
Marca: Medchem Express HY13203
MedChemExpress NVP-TAE 226 (TAE226) is a potent and ATP-competitive dual FAK and IGF-1R inhibitor with IC50s of 5.5 nM and 140 nM, respectively. NVP-TAE 226 (TAE226) also effectively inhibits Pyk2 and insulin receptor (InsR) with IC50s of 3.5 nM and 44 nM, respectively.
NVP-TAE 226 (TAE226) is a potent and ATP-competitive dual FAK and IGF-1R inhibitor with IC50s of 5.5 nM and 140 nM, respectively. NVP-TAE 226 (TAE226) also effectively inhibits Pyk2 and insulin receptor (InsR) with IC50s of 3.5 nM and 44 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material NVP-TAE 226
CAS 761437-28-9
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H25ClN6O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo TAE226
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (106.62 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(C=CC=C1)NC2=NC(NC3=C(C=C(C=C3)N4CCOCC4)OC)=NC=C2Cl)NC
Peso molecular (g/mol) 468.94
Formula Weight (peso de la fórmula) 468.94
Porcentaje de pureza 99.22%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease