Learn More
NVP-TAE 226, MedChemExpress
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Descripción
NVP-TAE 226 (TAE226) is a potent and ATP-competitive dual FAK and IGF-1R inhibitor with IC50s of 5.5 nM and 140 nM, respectively. NVP-TAE 226 (TAE226) also effectively inhibits Pyk2 and insulin receptor (InsR) with IC50s of 3.5 nM and 44 nM, respectively.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | NVP-TAE 226 |
| CAS | 761437-28-9 |
| Color | Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C23H25ClN6O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | TAE226 |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (106.62 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C1=C(C=CC=C1)NC2=NC(NC3=C(C=C(C=C3)N4CCOCC4)OC)=NC=C2Cl)NC |
| Peso molecular (g/mol) | 468.94 |
| Mostrar más |
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.