Learn More
NVP-CGM097 sulfate, MedChemExpress
Código de producto. 16477006
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Product Code. Cantidad unitSize
16477006 100 mg 100 miligramos
16470266 2 mg 2 miligramos
16466928 10 mg 10 miligramos
16452987 50 mg 50 miligramos
16429477 5 mg 5 miligramos
5 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16477006
Brand: Medchem Express HY15954B
This item is not returnable. View return policy
MedChemExpress NVP-CGM097 sulfate is a potent and selective MDM2 inhibitor with IC50 of 1.7±0.1 nM for hMDM2.
NVP-CGM097 sulfate is a potent and selective MDM2 inhibitor with IC50 of 1.7±0.1 nM for hMDM2.
Specifications
Nombre del producto químico o material NVP-CGM097 sulfate
CAS 1313367-56-4
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C38H49ClN4O8S
Cantidad 100 mg
Sinónimo CGM097 sulfate
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (132.04 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (132.04 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC(C=C1)=CC=C1[C@@H](C2=CC(OC(C)C)=C(OC)C=C2C3)N(C4=CC=C(N(C[C@@H]5CC[C@@H](N6CC(N(C)CC6)=O)CC5)C)C=C4)C3=O.O=S(O)(O)=O
Peso molecular (g/mol) 757.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 757.34
Porcentaje de pureza 98.53%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death