missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NVP-AEW541, MedChemExpress

Código de producto. 16478118
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16478118 10 mg 10 miligramos
16497876 100 mg 100 miligramos
16480578 5 mg 5 miligramos
16454037 50 mg 50 miligramos
16430356 2 mg 2 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16478118

Marca: Medchem Express HY50866

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress NVP-AEW541 (AEW541) is a potent inhibitor of IGF-1R with IC50 of 0.15 μM, also inhibits InsR, with IC50 of 0.14 μM.

NVP-AEW541 (AEW541) is a potent inhibitor of IGF-1R with IC50 of 0.15 μM, also inhibits InsR, with IC50 of 0.14 μM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material NVP-AEW541
CAS 475489-16-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H29N5O
Cantidad 10 mg
Sinónimo AEW541
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (113.75 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=C2C(N([C@@H]3C[C@@H](C3)CN4CCC4)C=C2C5=CC=CC(OCC6=CC=CC=C6)=C5)=NC=N1
Peso molecular (g/mol) 439.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 439.55
Porcentaje de pureza 98.45%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.