missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NVP-2, MedChemExpress

Código de producto. 16405028
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16405028

Marca: Medchem Express HY12214A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress NVP-2 is a potent and selective ATP-competitive cyclin dependent kinase 9 (CDK9) probe, inhibits CDK9/CycT activity with an IC50 of 0.514 nM. NVP-2 displays inhibitory effcts on CDK1/CycB, CDK2/CycA and CDK16/CycY kinases with IC50 values of 0.584 μM, 0.706 μM, and 0.605 μM, respectively. NVP-2 induces cell apoptosis.

NVP-2 is a potent and selective ATP-competitive cyclin dependent kinase 9 (CDK9) probe, inhibits CDK9/CycT activity with an IC50 of 0.514 nM. NVP-2 displays inhibitory effcts on CDK1/CycB, CDK2/CycA and CDK16/CycY kinases with IC50 values of 0.584 μM, 0.706 μM, and 0.605 μM, respectively. NVP-2 induces cell apoptosis.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material NVP-2
CAS 1263373-43-8
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H37ClN6O2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (194.91 mM)
SMILES ClC1=CN=C(N[C@H]2CC[C@H](N[C@H](C)COC)CC2)C=C1C3=CC=CC(NCC4(C#N)CCOCC4)=N3
Peso molecular (g/mol) 513.07
Formula Weight (peso de la fórmula) 513.07
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado