Learn More
Thermo Scientific™ Caldo de nutrientes con glucosa (tubo)
Descripción
Cultive microorganismos no exigentes para analizar alimentos, leche y productos lácteos con los tubos preparados de caldo de nutrientes con glucosa Thermo Scientific™ Oxoid™. Este medio fluido no selectivo contiene extractos de carne combinados con peptona, glucosa, extractos de levadura y cloruro sódico para proporcionar los compuestos de nitrógeno, carbono, vitaminas y algunas trazas necesarios para el crecimiento de bacterias.
Elimine la necesidad de esterilización en autoclave y de dispensación con los tubos de caldo de nutrientes prácticos, precargados y preparados.
- Adecuado para el cultivo general de microorganismos menos exigentes.
- Práctico: los tubos precargados están listos para su uso inmediato.
- Sencillo: fácil de utilizar, con una formación mínima.
- Larga vida útil: hasta 12 meses.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Amarillo señal, transparente |
| Contenido y almacenamiento | De 2 a 25 °C |
| Descripción | Caldo de nutrientes con glucosa (tubo) |
| Formato | Tubo de vertido |
| Origen de fabricación | Alemania |
| Tipo de producto | Medios |
| Tipo de empaquetado | 50 tubos en una caja |
| Cantidad | 50/paq. |