Learn More
Thermo Scientific™ Nutrient Broth (Dehydrated)
Código de producto. p-200112226
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 GR
Código de producto. 10137812
Marca: Thermo Scientific™ CM0001B
Cultivate fastidious pathogens and other microorganisms with this nutritious medium.
Cultivate fastidious pathogens and other microorganisms with nutritious Thermo Scientific™ Oxoid™ Nutrient Broth (Dehydrated). This general purpose medium contains beef extracts combined with peptone, glucose, yeast extracts and sodium chloride to provide the nitrogen compounds, carbon, vitamins and some trace ingredients necessary for the growth of bacteria.
Un medio líquido de uso general para el cultivo de microorganismos que no cumplen del todo con sus requisitos nutricionales.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Caldo nutritivo
Formulario Polvo
Tipo de producto Caldo
Cantidad 500 g
Producción Para medios de 38,5 l
For Laboratory Use Only