Learn More
Thermo Scientific™ Agar nutritivo (pendiente)
Código de producto. 12786939
Change view
Click to view available options
Cantidad:
24/paq.
Peso de llenado:
10,0 g ± 0,3 g
3,0 g ± 0,3 g
Tipo de empaquetado:
24 frascos Bijou con tapón de rosca en una caja
24 frascos universales con tapón de rosca en una caja.
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 24
Código de producto. Cantidad Peso de llenado Tipo de empaquetado unitSize
12786939 24/paq. 10,0 g ± 0,3 g 24 frascos universales con tapón de rosca en una caja. paquete de 24
12817202 24/paq. 3,0 g ± 0,3 g 24 frascos Bijou con tapón de rosca en una caja cada uno
2 options
Código de producto. 12786939
Marca: Thermo Scientific™ BO0336E
Cultive microorganismos no exigentes para analizar alimentos, leche y productos lácteos utilizando estas nutritivas pendientes preparadas.
Cultive microorganismos no exigentes para analizar alimentos, leche y productos lácteos con los frascos preparados de caldo de nutrientes Thermo Scientific™ Oxoid™. Este medio líquido no selectivo contiene extractos de carne combinados con peptona, extractos de levadura y cloruro sódico para proporcionar los compuestos de nitrógeno, carbono, vitaminas y algunas trazas necesarios para el crecimiento de bacterias.
Elimine la necesidad de esterilización en autoclave y de dispensación con loas pendientes de caldo de nutrientes prácticos, precargados y preparados.
  • Adecuado para el cultivo general de microorganismos menos exigentes.
  • Práctico: las pendientes precargadas están listas para su uso inmediato.
  • Sencillo: fácil de utilizar, con una formación mínima.
  • Larga vida útil: hasta 12 meses.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Amarillo pálido, transparente
Contenido y almacenamiento De 2 a 25 °C
Descripción Agar nutritivo (pendiente)
Formato Agar
Origen de fabricación Reino Unido
Tipo de producto Agar
Peso de llenado 10,0 g ± 0,3 g
Tipo de empaquetado 24 frascos universales con tapón de rosca en una caja.
Cantidad 24/paq.