Learn More
Nutlin-3, MedChemExpress
Código de producto. p-200098064
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16480548 5 mg 5 miligramos
16448088 10 mg 10 miligramos
16437856 100 mg 100 miligramos
16434007 50 mg 50 miligramos
4 options
Código de producto. 16480548
Marca: Medchem Express HY506965mg
MedChemExpress Nutlin-3 is a commercial available p53-MDM2 inhibitor, with Ki of 90 nM.
Nutlin-3 is a commercial available p53-MDM2 inhibitor, with Ki of 90 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nutlin-3
CAS 548472-68-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C30H30Cl2N4O4
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad Ethanol : 100 mg/mL (171.97 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 50 mg/mL (85.99 mM)
SMILES O=C1NCCN(C(N2[C@@H](C3=CC=C(Cl)C=C3)[C@@H](C4=CC=C(Cl)C=C4)N=C2C5=CC=C(OC)C=C5OC(C)C)=O)C1
Peso molecular (g/mol) 581.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 581.49
Porcentaje de pureza 95.18%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death