missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NUT Antibody (1G6), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30151797
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30151797 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30151797

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP231146CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

NUT Monoclonal antibody specifically detects NUT in Human,Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NUT
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 1G6
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen C15orf55, chromosome 15 open reading frame 55, DKFZp434O192, FAM22H, MGC138683, MGC138684, Nuclear protein in testis, NUT, protein NUT
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Partial recombinant protein made to an internal portion of human NUT (between amino acids 400-700) [UniProt Q86Y26].
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Biologically Active Proteins, Cancer, Immunology, Inflammation
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 256646
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.