Learn More
Invitrogen™ NuPAGE™ Tris-Acetate Welcome Pack, 3-8%
Descripción
El paquete de bienvenida de Tris-acetato NuPAGE proporciona todos los geles, tampones y reactivos NuPAGE que necesita para empezar a usar el depósito de minigel. El depósito de minigel es compatible con todos los minigeles Invitrogen Novex, NuPAGE y Bolt. Cada depósito de minigel puede albergar hasta dos geles por ciclo. El exclusivo diseño del depósito permite cargar cómodamente el gel en paralelo y mejora la visualización durante el uso. Los tiempos de procesamiento pueden variar en función de las condiciones del tampón y las fuentes de alimentación que se empleen.
El paquete de bienvenida de tris-acetato NuPAGE contiene:
• Depósito de minigel (A25977)
• Minigeles de tris-acetato NuPAGE (dos cajas, 20 geles)
• Tampón de desplazamiento de tris-acetato de SDS (20X) (LA0041)
• Tampón de muestra de LDS NuPAGE (4X) (NP0007)
• Agente reductor de muestras NuPAGE (10X) (NP0009)
• Patrón de proteínas preteñido HiMark (LC5699)
Acerca del depósito de minigel
El depósito de minigel es compatible con todos los minigeles Invitrogen Novex, NuPAGE y Bolt. Cada depósito de minigel puede albergar hasta dos geles por ciclo. El exclusivo diseño del depósito permite cargar cómodamente el gel en paralelo y mejora la visualización durante el uso. Los tiempos de procesamiento pueden variar en función de las condiciones del tampón y las fuentes de alimentación que se empleen.
Acerca de los geles de Tris-acetato NuPAGE
Los geles de proteína de Tris-acetato NuPAGE proporcionan una separación excelente de proteínas de alto peso molecular. Los geles de Tris-acetato NuPAGE son geles de poliacrilamida de alto rendimiento que simulan las condiciones de desnaturalización o nativas del sistema tradicional laemmli. La fórmula de tampón única mantiene un pH de funcionamiento bajo durante la electroforesis, lo que resulta en una resolución superior de proteínas en comparación con los geles de Tris-glicina SDS-PAGE tradicionales.
Para transferir proteínas a una membrana, recomendamos utilizar el tampón de transferencia NuPAGE (NP0006) para la transferencia húmeda tradicional utilizando el módulo Mini Blot (B1000). También se puede realizar una transferencia semiseca rápida con Invitrogen Power Blotter o una transferencia rápida en seco con el dispositivo de transferencia de gel iBlot 2 (IB21001).
Garantía
Hasta 12 meses
Especificaciones
Especificaciones
| Porcentaje del gel | Del 3 al 8% |
| Tamaño de gel | Mini |
| Gel Thickness | 1,0 mm |
| Tipo de gel | Tris-acetato |
| Intervalo de separación | De 40 a 500 kDa |
| Pocillos | 10 pocillo |
| Cantidad | 1 paquete de bienvenida |
| Condiciones de envío | Aprobado para su envío a temperatura ambiente y en hielo húmedo |
| Línea de productos | NuPAGE |
| Para utilizar con (equipo) | Depósito de minigel |