Learn More
Invitrogen™ NuPAGE™ 3 a 8 %, Tris-Acetato, 1,0–1,5 mm, geles de proteínas Mini
Código de producto. 12005665
Change view
Click to view available options
Pocillos:
10 pocillo
12 pocillo
15 pocillo
Gel Thickness:
1,0 mm
1,5 mm
Cantidad:
10 geles/caja
2 geles/caja
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
Código de producto. Pocillos Gel Thickness Cantidad unitSize
12005665 15 pocillo 1,0 mm 10 geles/caja paquete de 10
12085655 10 pocillo 1,0 mm 10 geles/caja paquete de 10
12673466 10 pocillo 1,0 mm 2 geles/caja cada uno
12095655 12 pocillo 1,0 mm 10 geles/caja paquete de 10
12807562 12 pocillo 1,0 mm 2 geles/caja cada uno
12025665 10 pocillo 1,5 mm 10 geles/caja paquete de 10
12035665 15 pocillo 1,5 mm 10 geles/caja paquete de 10
7 options
Código de producto. 12005665
Marca: Invitrogen™ EA03755BOX
Includes
Una caja de 10 geles
Los geles de proteína de Tris-acetato Invitrogen NuPAGE proporcionan una separación excelente de proteínas de alto peso molecular. Son geles de poliacrilamida de alto rendimiento que simulan las condiciones de desnaturalización o nativas del sistema tradicional laemmli.
Los geles de proteína de Tris-acetato Invitrogen NuPAGE proporcionan una separación excelente de proteínas de alto peso molecular. Son geles de poliacrilamida de alto rendimiento que simulan las condiciones de desnaturalización o nativas del sistema tradicional laemmli. La exclusiva formulación de tampón mantiene un pH de funcionamiento bajo durante la electroforesis, lo que da como resultado una resolución superior de proteínas de alto peso molecular en comparación con los geles de tris-glicina SDS-PAGE tradicionales.
Características de los geles de Tris-acetato NuPAGE:
Alta resolución: los geles ofrecen una separación óptima de proteínas de alto peso molecular
Mejor integridad de las proteínas: se ha optimizado el proceso de preparación de muestras para ayudar a preservar las proteínas
Vida útil más larga: los geles se pueden almacenar durante al menos ocho meses
Elija el gel de Tris-acetato NuPAGE adecuado para la separación de proteínas
Obtenga una separación óptima de sus proteínas de alto peso molecular eligiendo la combinación correcta de gel y tampón de desplazamiento. Los geles de proteína de Tris-acetato NuPAGE vienen en una concentración de poliacrilamida del 7 % y un gradiente del 3–8 %. Los geles se suministran en dos tamaños: mini (8 cm x 8 cm) o medio (8,7 cm x 13,3 cm), y 1,0 mm (geles mini y medio) o 1,5 mm (solo formato minigel) de grosor. Los geles de Tris-acetato NuPAGE también se suministran con múltiples formatos de pocillo. Los minigeles se pueden ejecutar mediante nuestra minicelda XCell SureLock (EI0001) o depósito de minigel (A25977). Los geles medios se pueden ejecutar mediante nuestra celda media XCell4 SureLock (WR01000) o, convenientemente, con la celda Bio-Rad Criterion™ usando nuestros adaptadores (WA0999).
Procese sus proteínas en forma nativa o desnaturalizada
Los geles de proteína de Tris-acetato NuPAGE no contienen SDS y se pueden utilizar para separar proteínas en forma nativa o desnaturalizada. Para proteínas desnaturalizadas, recomendamos utilizar el tampón de muestra LDS NuPAGE (NP0007) y el tampón de desplazamiento de Tris-acetato SDS NuPAGE (LA0041). Para proteínas nativas, recomendamos el uso del tampón de muestra nativo de Tris-glicina Novex (LC2673) y el tampón de desplazamiento nativo de Tris-glicina Novex (LC2672).
Para la transferencia de proteínas a una membrana, recomendamos utilizar el tampón de transferencia NuPAGE (NP00061) para la transferencia húmeda tradicional utilizando el módulo Blot XCell II (EI9051) o el módulo Mini Blot (B1000). También se puede realizar una transferencia semiseca rápida con Invitrogen Power Blotter o una transferencia rápida en seco con el dispositivo de transferencia de gel iBlot 2 (IB21001).
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Porcentaje del gel Del 3 al 8%
Tamaño de gel Mini
Gel Thickness 1,0 mm
Tipo de gel Tris-acetato
Aplicaciones recomendadas Desnaturalización, nativa
Volumen de carga de muestras Hasta 15 µl
Intervalo de separación De 36 a 500 kDa
Tipo de separación Desnaturalización, nativa
Pocillos 15 pocillo
Modo de separación Peso molecular
Cantidad 10 geles/caja
Condiciones de envío Hielo húmedo
Requisitos de almacenamiento Almacenar entre 2 °C y 8 °C. No la congele.
Longitud (métrico) 8 cm
Anchura (métrico) 8 cm
Línea de productos NuPAGE
Para utilizar con (equipo) Depósito de minigel, Minicelda XCell SureLock