missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
NUP98 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-19612
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
NUP98 Polyclonal specifically detects NUP98 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation.
Especificaciones
| NUP98 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| 0.1M Tris (pH 7.0), 0.1M Glycine and 20% Glycerol with 0.01% Thimerosal | |
| ADAR2, ADIR2, GLFG-repeat containing nucleoporin, nuclear pore complex protein Nup98-Nup96, nucleoporin 98kD, nucleoporin 98kDa, NUP196, NUP96, Nup98-Nup96 | |
| Rabbit | |
| 198 kDa | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Mitotic Regulators | |
| 4928 | |
| Human | |
| IgG |
| Western Blot, Immunoprecipitation | |
| 1mg/mL | |
| Western Blot 1:500-1:3000, Immunoprecipitation 1:100-1:500 | |
| P52948 | |
| NUP98 | |
| Recombinant protein encompassing a sequence within the C-terminus region of human NUP98. The exact sequence is proprietary. | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human. Species reactivity based on sequence identity: Mouse (98%), Rat (98%). | |
| Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles. |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
For Research Use Only
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido