Learn More
NUP62CL Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. p-7211288 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16803965 20 μL 20 microlitros
16893955 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16803965 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 253811AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
Especificaciones
Antígeno NUP62CL
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.36 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica NUP62CL
N.º de referencia del gen Q9H1M0
Alias de gen NUP62CL, NUP62L
Símbolos de los genes NUP62CL
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno NUP62CL Fusion Protein Ag21107
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 54830
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG