Learn More
NUP62CL Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16893955 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16893955 150 μL 150 microlitros
16803965 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 16893955
Marca: Proteintech 253811AP150UL
Rabbit Polyclonal Antibody
Especificaciones
Antígeno NUP62CL
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.36 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica NUP62CL
N.º de referencia del gen Q9H1M0
Alias de gen NUP62CL, NUP62L
Símbolos de los genes NUP62CL
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno NUP62CL Fusion Protein Ag21107
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 54830
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG