Learn More
Invitrogen™ NUP188 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15663235
Change view
Click to view available options
Cantidad:
400 μL
Tamaño de la unidad:
400 microlitros
15663235 400 μL 400 microlitros
1 options
Código de producto. 15663235 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA548940
Rabbit Polyclonal Antibody
NUP188 Polyclonal Antibody for Western Blot
May function as a component of the nuclear pore complex (NPC).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno NUP188
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.4
génica NUP188
N.º de referencia del gen Q5SRE5
Alias de gen BC025526; hNup188; KIAA0169; mKIAA0169; nucleoporin 188; nucleoporin 188kDa; nucleoporin NUP188 homolog; NUP188; U89435
Símbolos de los genes NUP188
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno KLH conjugated synthetic peptide between 132-160 amino acids from the N-terminal region of human NU188.
Método de purificación Antigen affinity chromatography, Protein A
Cantidad 400 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23511
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG