missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NUP155 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15952785
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15952785 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15952785

Marca: Invitrogen PA576260

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

NUP155 Polyclonal Antibody

NUP155 Polyclonal Antibody for Western Blot

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Antígeno NUP155
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica NUP155
N.º de referencia del gen O75694
Alias de gen 155 kDa nucleoporin; ATFB15; D930027M19Rik; KIAA0791; mKIAA0791; N155; Nuclear pore complex protein Nup155; nucleoporin 155; nucleoporin 155kD; nucleoporin 155kDa; nucleoporin Nup155; NUP155; P140
Símbolos de los genes NUP155
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein of human NUP155.
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9631
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Show More Show Less
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.