Learn More
Thermo Scientific™ Racks para almacenamiento de microplacas en vertical Nunc™
Descripción
Almacene y transporte las muestras en microplacas, placas de pocillos profundos y gradillas Cryobank de forma segura y cómoda utilizando las gradillas para almacenamiento de microplacas en vertical Thermo Scientific™ Nunc™. Estas gradillas de aluminio esterilizables en autoclave son perfectas para almacenar bibliotecas de genomas, bibliotecas de ADN y ARN, y componentes para análisis de detección de alto rendimiento.
Características:
- Estantes ajustables capaces de admitir cualquier tipo de gradilla, ya sea para placas o tubos
- El diseño en vertical permite aprovechar al máximo el espacio de los congeladores verticales y horizontales
- Con clips de retención que aseguran las placas en su lugar,
- Asas en la parte superior para facilitar el transporte
- La varilla de alineación del lado delantero asegura las placas y facilita la lectura de los códigos de barras.
Tiene capacidad para:
- 18 microplacas planas
- 10 microplacas de altura estándar
- (6) placas de pocillos profundos de 1 ml
- (5) placas de pocillos profundos de 2 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Gradilla para almacenamiento de microplacas Nunc, diseño en vertical con estantes ajustables |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Natural |
| Admite | Microplacas |
| Material | Aluminio |
| Forma | Rectángulo |
| N.º por caja | 1 |
| N.° por paquete | 1 |
| Longitud (métrico) | 13,5 cm |
| Longitud (imperial) | 5,31 in |
| Mostrar más |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:
Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.