Learn More
Thermo Scientific™ Kits para muestras de orina Nunc™
BIOPHARMA
Código de producto. 10010701
Click to view available options
Tipo de producto:
Kit de muestras de orina
Tamaño de la unidad:
paquete de 300
paquete de 60
Código de producto. 10010701
Marca: Thermo Scientific™ 551314
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Permita que los pacientes recojan sus muestras en la comodidad de su propio hogar mediante los kits para muestras de orina Thermo Scientific™ Nunc™.
Los kits para muestras de orina Thermo Scientific Nunc pueden utilizarlos los pacientes en sus casas
Los productos Nunc son plásticos de alta calidad para uso en laboratorios biotecnológicos, farmacéuticos y de investigación, así como en la producción de vacunas y kits diagnósticos.
Incluye un tubo de muestras de 11 ml con fondo cónico y un área de escritura. El instrumental de laboratorio de plástico es una alternativa más segura que vidrio sin poner en riesgo la exactitud.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Kit de muestras de orina
Tipo de tapón Screw Cap
Esterilidad Estéril
Forma del fondo Conical
Certificaciones/conformidad Marcado CE
Descripción Tubos de muestras de 11 ml (1 pieza) con fondo cónico, área de notas y tubos de muestras de rosca
Incluye Vaso estéril de 100 ml (1); compresas estériles humedecidas (2)
Volumen (imperial) 0,37 oz
Volumen (métrico) 11 mL