Learn More
Thermo Scientific™ Recipientes Nunc™ con tapones universales y para transporte
Código de producto. p-4525877
Change view
Click to view available options
Material:
Poliestireno
Poliestireno (alto impacto)
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Etiqueta:
Etiquetado
Sin etiqueta
Incluye:
Con cuchara
Cuchara
Sin cuchara
Tamaño de la unidad:
paquete de 300
Código de producto. Material Esterilidad Etiqueta Incluye unitSize
10779081 Poliestireno Estéril Etiquetado Cuchara paquete de 300
10315951 Poliestireno No estéril Etiquetado Con cuchara paquete de 300
11351645 Poliestireno Estéril Sin etiqueta Con cuchara paquete de 300
10504451 Poliestireno Estéril Etiquetado Con cuchara paquete de 300
10356041 Poliestireno (alto impacto) No estéril Sin etiqueta Sin cuchara paquete de 300
5 options
Código de producto. 10779081
Marca: Thermo Scientific™ 360585
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Almacene y transporte de manera segura sangre, orina, heces y otras muestras usando estos recipientes de transporte universales con tapones.
Almacene y transporte de manera segura sangre, orina, heces y otras muestras usando los recipientes Thermo Scientific™ Nunc™ con tapones. Estos recipientes están diseñados con cajas interiores y exteriores de alta resistencia mecánica. Los tapones están diseñados para evitar las microgotas adheridas a la superficie, de manera que reducen el riesgo de aerosoles. El instrumental de laboratorio Nunc está fabricado con resinas de gran pureza y se ha moldeado con los procedimientos más novedosos. El instrumental de laboratorio de plástico es una alternativa segura al vidrio que no compromete la exactitud.
Características:
Recipientes universales
  • Volumen de trabajo: 25mL
  • Caja exterior disponible en material opaco o transparente
  • Fabricados en poliestireno con tapones de polietileno (excepto 374799, que consta de poliestireno con polietileno, poliestireno de alto impacto y poliestireno de baja densidad)
  • Disponibles estériles o no estériles, y con o sin cuchara para la manipulación de muestras sólidas y semisólidas
  • Algunos cuentan con un área de escritura
  • Máx. RCF probada: 4000
Recipiente de transporte
  • Polipropileno con tapón de polietileno o poliestireno de alto impacto con polietileno
  • El modelo 374799 se compone de un recipiente universal con área de escritura y cuchara en un recipiente de transporte compacto.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Recipiente de transporte universal
Closure Included Sí
Material Poliestireno
Esterilidad Estéril
Capacidad (métrico) 25 ml
Certificaciones/conformidad Los botes de transporte y universales han superado la prueba de 95 kPa descrita en las instrucciones de envasado UN 602/650 para el transporte de sustancias infecciosas y muestras diagnósticas. Los recipientes universales tienen la marca CE.
Material del cierre Polietileno
Color Transparente
Descripción Recipiente universal de 25 ml con cuchara
Incluye Cuchara
Etiqueta Etiquetado
N.º por caja 300
N.° por paquete 50
Valor de FCR 4000