Learn More
Thermo Scientific™ Cubreobjetos Nunc™ Thermanox™
Código de producto. 10459311
Change view
Click to view available options
Descripción:
Cubreobjetos de plástico Thermanox, rectangular
Cubreobjetos de plástico Thermanox, redondo
Dimensions (LxW):
10,5 x 22 mm
13 mm
15 mm
22 mm
25 mm
22 x 60 mm
24 x 30 mm
Tamaño de la unidad:
500 PCS
paquete de 500
Código de producto. Descripción Dimensions (LxW) unitSize
10459311 Cubreobjetos de plástico Thermanox, redondo 15 mm paquete de 500
10746852 Cubreobjetos de plástico Thermanox, rectangular 24 x 30 mm 500 PCS
10418332 Cubreobjetos de plástico Thermanox, rectangular 10,5 x 22 mm 500 PCS
10374321 Cubreobjetos de plástico Thermanox, rectangular 22 x 60 mm 500 PCS
10252961 Cubreobjetos de plástico Thermanox, redondo 13 mm paquete de 500
10672202 Cubreobjetos de plástico Thermanox, redondo 22 mm 500 PCS
10130631 Cubreobjetos de plástico Thermanox, redondo 25 mm 500 PCS
7 missing translation for 'options'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 10459311
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 174969
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Aumente la fijación celular con la superficie hidrófila de estos cubreobjetos. Tratados para cultivo tisular y disponibles en diversos tamaños y formas.
Mejore la fijación y el crecimiento celulares en cubreobjetos con los versátiles cubreobjetos Thermo Scientific™ Nunc™ Thermanox™. Estos cubreobjetos tratados para cultivo celular están disponibles en diversos tamaños y formas. El material de poliéster patentado es muy resistente a los disolventes (por ejemplo, xileno, acetona, ácido acético) y tiene una permeabilidad al gas muy baja. Adecuado para citotinción, montaje, inclusión o recuento de centelleo. No se recomienda para microscopía de contraste de fase o técnicas que impliquen tinciones fluorescentes.
  • Tratamiento de superficie en una de las caras para ofrecer una fijación y un crecimiento celular óptimo
  • Los cubreobjetos no se hacen añicos al cortarlos con un bisturí o un microtomo
  • Esterilizadas por radiación
  • 0,2 mm de espesor
  • Autofluorescentes en un intervalo de 380 a 545 nm
  • Son ligeros y fácil de manejar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Tipo Cubreobjetos de plástico Thermanox
Color Transparente
Descripción Cubreobjetos de plástico Thermanox, redondo
Tratamiento de superficie Cultivo celular en 1 lado
Material Plástico
Grosor (métrico) 0,2 mm
Para utilizar con (aplicación) Autofluorescentes en el intervalo de 380 a 545 nm
Diámetro (métrico) 15 mm
Envase Los cubreobjetos se envasan con el lado para el cultivo celular mirando hacia la etiqueta
N.º por caja 500
N.° por paquete 50
Dimensions (LxW) 15 mm
Esterilidad Estéril
Afficher plus Afficher moins
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.