Learn More
Thermo Scientific™ Pipeta serológica Nunc™
Código de producto. 13460287
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 ml
50 mL
Tipo de empaquetado:
En envase individual, envase separable de papel, con tapón
Envasado a granel, 25/bolsa, con tapón
Envasado a granel, 50/bolsa, con tapón
Envasado individualmente, envase de película de plástico, con tapón
pipeta corta, en envase individual separable de papel/plástico, con tapón
Tamaño de la unidad:
100 PCS
1000 PCS
200 PCS
500 PCS
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 200
paquete de 500
Código de producto. Volumen (métrico) Tipo de empaquetado unitSize
13460287 25 ml En envase individual, envase separable de papel, con tapón paquete de 200
13450287 1 mL En envase individual, envase separable de papel, con tapón paquete de 1000
13470287 2 mL En envase individual, envase separable de papel, con tapón 500 PCS
13430287 5 mL En envase individual, envase separable de papel, con tapón 200 PCS
13440287 10 mL En envase individual, envase separable de papel, con tapón paquete de 200
13424776 25 ml En envase individual, envase separable de papel, con tapón paquete de 200
13420297 50 mL En envase individual, envase separable de papel, con tapón 100 PCS
13480287 1 mL Envasado individualmente, envase de película de plástico, con tapón 1000 PCS
13490287 2 mL Envasado individualmente, envase de película de plástico, con tapón paquete de 500
13400297 5 mL Envasado individualmente, envase de película de plástico, con tapón paquete de 200
13410297 10 mL Envasado individualmente, envase de película de plástico, con tapón paquete de 200
13440297 50 mL Envasado individualmente, envase de película de plástico, con tapón paquete de 100
13450297 1 mL Envasado a granel, 50/bolsa, con tapón paquete de 1000
13460297 2 mL Envasado a granel, 50/bolsa, con tapón paquete de 500
13470297 5 mL Envasado a granel, 25/bolsa, con tapón paquete de 500
13480297 10 mL Envasado a granel, 25/bolsa, con tapón paquete de 500
13490297 25 ml Envasado a granel, 25/bolsa, con tapón 200 PCS
13400307 50 mL Envasado a granel, 25/bolsa, con tapón paquete de 100
15101539 5 mL pipeta corta, en envase individual separable de papel/plástico, con tapón paquete de 200
15191529 10 mL pipeta corta, en envase individual separable de papel/plástico, con tapón paquete de 200
20 options
Código de producto. 13460287
Marca: Thermo Scientific™ 170357
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Elija opciones de tamaño y embalaje que le permitan avanzar en su investigación con completa confianza. ¿Sabía que ahora ofrecemos nuevas pipetas serológicas que ofrecen mayor calidad y permiten ahorrar costes?
Seleccione las opciones de tamaño y envasado necesarias para avanzar en su investigación con total confianza mediante las pipetas serológicas Thermo Scientific™ Nunc™. Estas precisas pipetas de plástico desechables incluyen tapones y están esterilizadas.
Producto alternativo
Pruebe las NUEVAS pipetas serológicas Thermo Scientific Nunc con especificaciones de calidad mejoradas y un precio de venta reducido. Comprar ahora
  • Nivel de garantía de esterilidad de 10-6
  • Poliestireno 100 % virgen para una claridad máxima
  • Con certificación de ausencia de pirógenos
  • Graduaciones en negrita con marcas de escala de fácil lectura
  • Punta antigoteo para garantizar la precisión de la pipeta
  • Envasado con codificación cromática para facilitar la clasificación y la selección del tamaño correcto
  • Opciones de envasado adaptables a todos los laboratorios
  • Envasadas individualmente, papel/plástico o película de plástico, fácil extracción mediante el desprendimiento o la apertura
  • Envasadas a granel para uso frecuente y reducción de residuos de embalajes
  • Varios tamaños para su uso en una amplia variedad de aplicaciones
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Enchufe del aspirador Yes
Material Poliestireno
Esterilidad Estéril
Cantidad 50/paquete, 200/caja
Tipo de empaquetado En envase individual, envase separable de papel, con tapón
Volumen (métrico) 25 ml
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.