Learn More
Thermo Scientific™ Cintas de sellado Nunc™, acrilato de vinilo
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11948231
Click to view available options
Material:
Aluminio
Plástico
Polietileno
Poliéster
Poliolefina
Polipropileno
Polipropileno con revestimiento de PVC
Rayón no tejido
Vinilo
Para utilizar con (aplicación):
Aplicador manual para un sellado consistente
Crecimiento celular, crecimiento bacteriano, no citotóxico, velocidad de transmisión de vapor de humedad de 4200 g/m^2/24 horas, altamente permeable al gas
Cultivo celular; Aplicaciones estériles
Elimina el efecto de borde en ELISA, minimiza la evaporación y la contaminación cruzada
Ensayos de fluorescencia; absorción de luz; bloqueo de luz; inhibición de la degradación fotográfica de compuestos sensibles a la luz; diseñados para la parte superior o inferior de las placas ópticas, muescas en el sello para ayudar con la alineación de la parte inferior de la placa
Ensayos de luminiscencia, reflectantes de luz, ensayos ELISPOT, diseñados tanto para la parte superior como para la parte inferior de las placas ópticas
PCR
PCR y almacenamiento en placas de 384 pocillos
PCR y almacenamiento en placas de 96 pocillos
PCR; Ensayos de fluorescencia; Microscopía
PCR; excelente resistencia química, evaporación mínima de muestras, maleable, permite la verificación visual de la seguridad de sellado
PCR; qPCR; ELISA; cristalografía de proteínas
Para cristalografía e identificación de genotipos
Para el dorso adhesivo; elimina el efecto de borde en ELISA, minimiza la evaporación y la contaminación cruzada
Perforación repetida; baja autofluorescencia; ELISA
Uso general; elimina el efecto de borde en ELISA
Uso general; protección de muestras; ELISA
Ventilación y almacenamiento de cultivos celulares/bacterianos
Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa:
No
Sí
Tamaño de la unidad:
100 PCS
1000 PCS
50 PCS
paquete de 100
paquete de 2
paquete de 50
paquete de 800
Código de producto. 11948231
Marca: Thermo Scientific™ 236370
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Minimice la evaporación y proteja las muestras de la contaminación y los vertidos con estas cintas de sellado, ideales para todas las aplicaciones de ensayos.
Minimice la evaporación y proteja las muestras de la contaminación y los vertidos con las cintas de sellado Thermo Scientific™ Nunc™. Estos cierres adhesivos son ideales para todas las aplicaciones de ensayos. Los productos Nunc para ciencias biológicas ofrecen resultados fiables y reproducibles y cumplen los requisitos de los principales certificados y normas de calidad del sector.
  • Los sellos adhesivos sellan eficazmente todos los formatos de microplaca
  • El adhesivo sensible a la presión no es pegajoso al tacto y forma una sólida unión con la placa al aplicar presión
  • La banda delgada y ligera sella la placa con un práctico aplicador de mano (disponible por separado, n.º de ref. 250050)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Color Transparente
Solvent Or Alcohol Resistant Reactivos para ciencias de la vida
Descripción CINTA DE SELLADO, POLIÉSTER NS
Material Poliéster
Esterilidad No estéril
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
N.° de pocillos 96
N.º por caja 100
N.° por paquete 100
Para utilizar con (aplicación) Uso general; protección de muestras; ELISA
Contenido y almacenamiento General
Tipo de producto Cierre adhesivo
Línea de productos Nunc
adhesivo/a/s Acrílico
Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa No
Perforable No
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +120 °C
Forma del pocillo Todas las formas de pocillos
Plate Compatibility Todas las microplacas
Condiciones de incubación General
Desprendible Sí
Show More Show Less
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.