Learn More
Thermo Scientific™ Cintas de sellado Nunc™, acrilato de vinilo
Descrizione
Minimice la evaporación y proteja las muestras de la contaminación y los vertidos con las cintas de sellado Thermo Scientific™ Nunc™. Estos cierres adhesivos son ideales para todas las aplicaciones de ensayos. Los productos Nunc para ciencias biológicas ofrecen resultados fiables y reproducibles y cumplen los requisitos de los principales certificados y normas de calidad del sector.
- Los sellos adhesivos sellan eficazmente todos los formatos de microplaca
- El adhesivo sensible a la presión no es pegajoso al tacto y forma una sólida unión con la placa al aplicar presión
- La banda delgada y ligera sella la placa con un práctico aplicador de mano (disponible por separado, n.º de ref. 250050)
Specifica
Specifica
| Color | Dorado |
| Solvent Or Alcohol Resistant | Reactivos para ciencias de la vida |
| Material | Plástico |
| Esterilidad | No estéril |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| N.° de pocillos | 96 |
| N.º por caja | 2 |
| N.° por paquete | 2 |
| Para utilizar con (aplicación) | Aplicador manual para un sellado consistente |
| Tipo de producto | Película, cierre o aplicador |
| Vedi altri risultati |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.