Learn More
Thermo Scientific™ Cintas de sellado Nunc™, acrilato de vinilo
Description
Minimice la evaporación y proteja las muestras de la contaminación y los vertidos con las cintas de sellado Thermo Scientific™ Nunc™. Estos cierres adhesivos son ideales para todas las aplicaciones de ensayos. Los productos Nunc para ciencias biológicas ofrecen resultados fiables y reproducibles y cumplen los requisitos de los principales certificados y normas de calidad del sector.
- Los sellos adhesivos sellan eficazmente todos los formatos de microplaca
- El adhesivo sensible a la presión no es pegajoso al tacto y forma una sólida unión con la placa al aplicar presión
- La banda delgada y ligera sella la placa con un práctico aplicador de mano (disponible por separado, n.º de ref. 250050)
Specifications
Specifications
| Color | Transparente |
| Solvent Or Alcohol Resistant | Reactivos para ciencias de la vida |
| Descripción | CINTA DE SELLADO PE PERFORABLE |
| Material | Polietileno |
| Esterilidad | No estéril |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| N.° de pocillos | 96 |
| N.º por caja | 100 |
| N.° por paquete | 100 |
| Para utilizar con (aplicación) | Perforación repetida; baja autofluorescencia; ELISA |
| Show More |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.