Learn More
Thermo Scientific™ Cintas de sellado Nunc™, acrilato de vinilo
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10160993
Change view
Click to view available options
Material:
Aluminio
Plástico
Polietileno
Poliéster
Poliolefina
Polipropileno
Polipropileno con revestimiento de PVC
Rayón no tejido
Vinilo
Para utilizar con (aplicación):
Aplicador manual para un sellado consistente
Crecimiento celular, crecimiento bacteriano, no citotóxico, velocidad de transmisión de vapor de humedad de 4200 g/m^2/24 horas, altamente permeable al gas
Cultivo celular; Aplicaciones estériles
Elimina el efecto de borde en ELISA, minimiza la evaporación y la contaminación cruzada
Ensayos de fluorescencia; absorción de luz; bloqueo de luz; inhibición de la degradación fotográfica de compuestos sensibles a la luz; diseñados para la parte superior o inferior de las placas ópticas, muescas en el sello para ayudar con la alineación de la parte inferior de la placa
Ensayos de luminiscencia, reflectantes de luz, ensayos ELISPOT, diseñados tanto para la parte superior como para la parte inferior de las placas ópticas
PCR
PCR y almacenamiento en placas de 384 pocillos
PCR y almacenamiento en placas de 96 pocillos
PCR; Ensayos de fluorescencia; Microscopía
PCR; excelente resistencia química, evaporación mínima de muestras, maleable, permite la verificación visual de la seguridad de sellado
PCR; qPCR; ELISA; cristalografía de proteínas
Para cristalografía e identificación de genotipos
Para el dorso adhesivo; elimina el efecto de borde en ELISA, minimiza la evaporación y la contaminación cruzada
Perforación repetida; baja autofluorescencia; ELISA
Uso general; elimina el efecto de borde en ELISA
Uso general; protección de muestras; ELISA
Ventilación y almacenamiento de cultivos celulares/bacterianos
Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa:
No
Sí
Unit Size:
100 PCS
1000 PCS
50 PCS
paquete de 100
paquete de 2
paquete de 50
paquete de 800
Product Code. Material Para utilizar con (aplicación) Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa unitSize
10160993 Vinilo Ensayos de fluorescencia; absorción de luz; bloqueo de luz; inhibición de la degradación fotográfica de compuestos sensibles a la luz; diseñados para la parte superior o inferior de las placas ópticas, muescas en el sello para ayudar con la alineación de la parte inferior de la placa No paquete de 50
10716943 Aluminio PCR y almacenamiento en placas de 96 pocillos Sí 100 PCS
10681864 Aluminio PCR y almacenamiento en placas de 384 pocillos Sí paquete de 100
10265411 Polipropileno PCR Sí paquete de 100
10194411 Polipropileno PCR; Ensayos de fluorescencia; Microscopía Sí paquete de 100
10633973 Polietileno Perforación repetida; baja autofluorescencia; ELISA No paquete de 100
10275452 Poliolefina PCR; qPCR; ELISA; cristalografía de proteínas Sí paquete de 100
11371555 Vinilo Ensayos de luminiscencia, reflectantes de luz, ensayos ELISPOT, diseñados tanto para la parte superior como para la parte inferior de las placas ópticas No paquete de 50
10170671 Poliéster Cultivo celular; Aplicaciones estériles No paquete de 800
11948231 Poliéster Uso general; protección de muestras; ELISA No paquete de 100
10552615 Poliéster Uso general; elimina el efecto de borde en ELISA Sí 1000 PCS
10681344 Rayón no tejido Crecimiento celular, crecimiento bacteriano, no citotóxico, velocidad de transmisión de vapor de humedad de 4200 g/m^2/24 horas, altamente permeable al gas No paquete de 50
10082182 Rayón no tejido Crecimiento celular, crecimiento bacteriano, no citotóxico, velocidad de transmisión de vapor de humedad de 4200 g/m^2/24 horas, altamente permeable al gas Sí paquete de 50
10777042 Plástico Aplicador manual para un sellado consistente No paquete de 2
10574561 Aluminio PCR; excelente resistencia química, evaporación mínima de muestras, maleable, permite la verificación visual de la seguridad de sellado Sí 100 PCS
10333925 Poliéster Para el dorso adhesivo; elimina el efecto de borde en ELISA, minimiza la evaporación y la contaminación cruzada No paquete de 100
10304315 Poliéster Elimina el efecto de borde en ELISA, minimiza la evaporación y la contaminación cruzada No paquete de 100
10642674 Polipropileno Ventilación y almacenamiento de cultivos celulares/bacterianos No 50 PCS
11524794 Polipropileno con revestimiento de PVC Para cristalografía e identificación de genotipos No paquete de 100
19 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10160993
Brand: Thermo Scientific™ 236703
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Minimice la evaporación y proteja las muestras de la contaminación y los vertidos con estas cintas de sellado, ideales para todas las aplicaciones de ensayos.
Minimice la evaporación y proteja las muestras de la contaminación y los vertidos con las cintas de sellado Thermo Scientific™ Nunc™. Estos cierres adhesivos son ideales para todas las aplicaciones de ensayos. Los productos Nunc para ciencias biológicas ofrecen resultados fiables y reproducibles y cumplen los requisitos de los principales certificados y normas de calidad del sector.
  • Los sellos adhesivos sellan eficazmente todos los formatos de microplaca
  • El adhesivo sensible a la presión no es pegajoso al tacto y forma una sólida unión con la placa al aplicar presión
  • La banda delgada y ligera sella la placa con un práctico aplicador de mano (disponible por separado, n.º de ref. 250050)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Color Negro
Solvent Or Alcohol Resistant Reactivos para ciencias de la vida
Descripción Cinta de sellado de vinilo negro 50/caja
Material Vinilo
Esterilidad No estéril
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
N.° de pocillos 96
N.º por caja 50
N.° por paquete 50
Para utilizar con (aplicación) Ensayos de fluorescencia; absorción de luz; bloqueo de luz; inhibición de la degradación fotográfica de compuestos sensibles a la luz; diseñados para la parte superior o inferior de las placas ópticas, muescas en el sello para ayudar con la alineación de la parte inferior de la placa
Contenido y almacenamiento General
Tipo de producto Cierre adhesivo
Línea de productos Nunc
adhesivo/a/s Acrílico
Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa No
Perforable No
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +80 °C
Forma del pocillo Todas las formas de pocillos
Plate Compatibility Todas las microplacas
Condiciones de incubación General
Desprendible Sí
Fluorescencia Autofluorescencia baja
Show More Show Less
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.