Learn More
Thermo Scientific™ Destornilladores Nunc™ para sistemas de viales Cryobank y Bank-It™, manual
Código de producto. 10401633
Change view
Click to view available options
Tipo:
Destornillador manual
Tipo de tapón:
EE.UU.
Europeo
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Tipo Tipo de tapón unitSize
10401633 Destornillador manual Europeo cada uno
10709153 Destornillador manual EE.UU. 1 PCS
2 options
Código de producto. 10401633
Marca: Thermo Scientific™ 369644
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Quickly and easily cap and decap Thermo Scientific™ Nunc™ Cryobank tubes using these screwdrivers, available in manual and electric models to suit your application.
Quickly and easily cap and decap Nunc Cryobank tubes using Thermo Scientific™ Nunc™ Screwdrivers for Cryobank and Bank-It™ Systems, available in manual and electric models to suit your application. Nunc Cryobank vials provide the customer with superior tracking of their cryovials using a 2D code, the highest storage density on the market and the ability to automate the capping and decapping of the vials. The tubes click into the rack and can be handled without the risk of accidentally dropping a vial.
El conector de destornillador sujeta el tapón del vial, lo que permite manipularlo con una sola mano.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Destornillador manual
Codificación 2D
Tipo de vial Cryobank, Bank-It
Color Rojo, Negro
Tipo de tapón Europeo
Para utilizar con (equipo) Sistemas Cryobank y Bank-It