Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Rectangular Dishes
Código de producto. p-4524632
Change view
Click to view available options
N.° de pocillos:
1
4
8
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. N.° de pocillos unitSize
11722515 1 paquete de 100
10766933 4 paquete de 100
11732515 8 paquete de 100
3 options
Código de producto. 11722515
Marca: Thermo Scientific™ 267060
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Desarrolle aplicaciones de biología molecular con las placas rectangulares sin tratamiento Thermo Scientific™ Nunc™, con dimensiones ANSI™ estándar y optimizadas para robótica.
Las placas rectangulares sin tratamiento Thermo Scientific™ Nunc™ con dimensiones ANSI™ estándar están optimizadas para aplicaciones de biología molecular mediante instrumentos robóticos.
Placas rectangulares de 1, 4 y 8 pocillos
  • Las placas de un pocillo son perfectas para aplicaciones de cribado de alto rendimiento (HTS) en placas de Petri
  • Las placas de 4 y 8 pocillos son perfectas para la compartimentación de ensayos y el sondeo de varios subgrupos genéticos
  • Las placas de 4 pocillos incluyen 4 portaobjetos de vidrio para almacenamiento
Formato de 1 pocillo
  • Formato de placa adecuado para el cultivo celular
  • Aplicaciones HTS de placas de Petri
Formatos de 4 y 8 pocillos
  • Compartimentación de ensayos
  • Sondeo de varios subgrupos genéticos
  • Tiras de lavado de Western blot
  • Las placas de 4 pocillos disponen de 4 portaobjetos de vidrio
  • Útiles para todas las áreas de cultivo celular, incluidos los procesos de gran magnitud y la clonación
Información para pedidos:
Hay disponible codificación personalizada con códigos de barras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Todas las microplacas fabricadas por Nunc cumplen las recomendaciones de American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004)
Tipo de producto Cubeta de cultivo celular
N.° de pocillos 1
Esterilidad Estéril
Tratamiento de superficie Sin tratar
Volumen total del pocillo (métrico) 90 mL
Forma del pocillo Rectangular
Incluye Tapa
N.º por caja 100
N.° por paquete 10
Longitud (métrico) 100 mm
Anchura (métrico) 86 mm
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.