Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Polystyrene Roller Bottles
Descripción
Haga crecer células con alta reproducibilidad con los frascos con forma cilíndrica de poliestireno Thermo Scientific™ Nunc™ altamente fiables. Se han desarrollado para aplicaciones como la producción industrial de vacunas, anticuerpos monoclonales y fármacos bioterapéuticos.
- Diseño sin costuras de una pieza: Reduce la posibilidad de fugas a través de una costura
- Hendiduras profundas y leves: Su diseño ergonómico exclusivo hace que el frasco con forma cilíndrica resulte idóneo tanto para manipulación manual como automatizada
- Proceso de fabricación patentado: Mayor resistencia a impactos
- Versión de superficies expandidas verticales: La orientación vertical de los pliegues facilita el vaciado y reduce la retención del producto
Recomendada para:
Expansión de cultivos celulares, producción de vacunas, producción de anticuerpos
Especificaciones
Especificaciones
| Superficie del frasco | Superficie lisa, hendidura profunda |
| Color | Transparente |
| Para utilizar con (aplicación) | Expansión de cultivos celulares, producción de vacunas, producción de anticuerpos, Vaccine Production, Antibody Production |
| Material | Poliestireno |
| N.º por caja | 20 |
| N.° por paquete | 2 |
| Envase | 2/paquete, 20/caja |
| Esterilidad | Estéril |
| Área de crecimiento celular | 850 cm2 |
| Closure Included | Sí |
| Mostrar más |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.