Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Polystyrene Roller Bottles
Código de producto. 11977894
Click to view available options
Área de crecimiento celular:
1450 cm2
850 cm2
Superficie del frasco:
Plisado
Suave
Superficie lisa, hendidura profunda
Superficie lisa, leve hendidura
Tipo de tapón:
Tapón no ventilado con activación mediante giro
Tapón no ventilado de colocación y retirada sencillas
Tapón ventilado con activación mediante giro
Tapón ventilado de colocación y retirada sencillas
Envase:
2/paquete, 20/caja
2/paquete, 20/caja; doble envase
20/paquete, 20/caja
20/paquete, 20/caja; doble envase
Tamaño de la unidad:
20 PCS
paquete de 20
Código de producto. 11977894
Marca: Thermo Scientific™ 182744
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Haga crecer células de forma fiable con alta reproducibilidad mediante el uso de frascos con forma cilíndrica de poliestireno Thermo Scientific™ Nunc™.
Haga crecer células con alta reproducibilidad con los frascos con forma cilíndrica de poliestireno Thermo Scientific™ Nunc™ altamente fiables. Se han desarrollado para aplicaciones como la producción industrial de vacunas, anticuerpos monoclonales y fármacos bioterapéuticos.
Características:
  • El exclusivo diseño de una sola pieza reduce las posibilidades de fugas a través de las costuras.
  • Las hendiduras leves y profundas permiten una excelente manipulación manual y automatizada.
  • Los procesos de fabricación exclusivos otorgan una mayor resistencia a impactos
  • La versión con superficies expandidas en vertical facilita el vaciado y reduce la retención de producto
Recomendada para:
  • Expansión de cultivos celulares
  • Producción de vacunas
  • Producción de anticuerpos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Superficie del frasco Suave
Color Transparente
Para utilizar con (aplicación) Expansión de cultivos celulares, producción de vacunas, producción de anticuerpos, Vaccine Production, Antibody Production
Material Poliestireno
N.º por caja 20
N.° por paquete 20
Envase 20/paquete, 20/caja; doble envase
Esterilidad Estéril
Área de crecimiento celular 850 cm2
Closure Included Sí
Graduated Sí
Forma Forma redonda
Tipo de producto Frasco con forma cilíndrica
Tipo de tapón Tapón no ventilado de colocación y retirada sencillas
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.