Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Poly-D-Lysine or Collagen I Coated EasYFlasks™
Descripción
Mejore la fijación celular a la superficie de cultivo con el revestimiento de matriz extracelular EasYFlasks™ con revestimiento de poli-D-lisina o colágeno I Thermo Scientific™ Nunc™, ideales para el cultivo de células delicadas que no se fijan a las superficies tratadas para cultivo celular normales.
- Cuello angulado y boca ancha para facilitar el acceso completo a la zona de cultivo
- Cierre ergonómico: apertura o cierre con 1/3 de vuelta
- Ideales para el cultivo de células delicadas que no se unen a la superficie tratada para cultivo celular de manera convencional
- Estériles y apirógenos
Tapones con filtro:
- Tapones de ventilación/cierre y con filtro disponibles
- Los tapones incluyen un filtro hidrófobo para garantizar el intercambio de gases uniforme
- La marca «Y» permite verificar visualmente la posición de ventilación, incluso en caso de apilamiento en las incubadoras
Información para pedidos:
Tapones adicionales en cada caja
Incluye:
Tapones con filtro
Recomendada para:
Cultivo celular
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Nunc EasYFlask de 175cm2 |
| Material | Poliestireno |
| Estilo de cuello | Angular |
| N.º por caja | 30 |
| N.° por paquete | 5 |
| Revestimiento de superficie | Poli-D-Lisina |
| Graduated | Sí |
| Mouth Style | Ancha |
| Esterilidad | Fabricado asépticamente |
| Forma del fondo | Plano |
| Mostrar más |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.