Learn More
Thermo Scientific™ Matraces sin tratamiento Nunc™
Minimice la probabilidad de contaminación con estos matraces sin tratamiento de alta calidad y poliestireno transparente Thermo Scientific™ Nunc™ para cultivos celulares en suspensión.
172.00€ - 537.00€
Especificaciones
Color del tapón | Blanco |
---|---|
Material | Poliestireno |
Esterilidad | Estéril |
Tipo de tapón | Filtro |
Tratamiento de superficie | No tratado |
Código de producto | Marca | Área de cultivo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Área de cultivo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10681474
|
Thermo Scientific™
132903 |
500 cm2 |
537.00€
paquete de 32 |
Fecha estimada de envoi: 06-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10076901
![]() |
Thermo Scientific™
156800 |
75 cm2 |
306.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10444112
![]() |
Thermo Scientific™
159926 |
175 cm2 |
172.00€
paquete de 30 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10476921
![]() |
Thermo Scientific™
169900 |
25 cm2 |
405.00€
paquete de 200 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
Benefíciese de los diseños sencillos de estos matraces sin tratamiento de alta calidad y poliestireno transparente Thermo Scientific™ Nunc™ para cultivos celulares en suspensión.
Características:
- Tapones blancos para facilitar la identificación
- El diseño ergonómico de Thermo Scientific™ EasyFlask™ permite una manipulación y pipeteo sencillos
- El Thermo Scientific™ TripleFlask™ con tres capas paralelas tiene las mismas dimensiones externas que un matraz estándar de 175 cm2
- El tapón con filtro garantiza un flujo de aire constante al tiempo que minimiza las posibilidades de contaminación
- Estériles y apirógenos
Garantía: 90 días
Especificaciones
Blanco | |
Estéril | |
No tratado |
Poliestireno | |
Filtro |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.