Learn More
Thermo Scientific™ Sistemas de viales Nunc™ Cryobank sin codificación
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10309822
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,5 mL
1 ml
2 mL
5 mL
5 mL
Color del tapón:
Transparente
Esterilidad:
Estéril
Envase:
A granel, 11 bolsas de 48 tubos/caja
A granel, 20 bolsas de 48 tubos/caja
En bastidor, 96 x 2
En gradilla, 48
En gradilla, 96 x 10
Tamaño de la unidad:
480 PCS
528 PCS
960 PCS
paquete de 192
paquete de 480
paquete de 960
Código de producto. 10309822
Marca: Thermo Scientific™ 374089
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Optimice el almacenamiento criogénico tradicional con gradillas con un formato de microplaca estándar y cuente una mayor densidad de almacenamiento en comparación con las cajas de crioconservación estándar.
Almacene muestras diagnósticas y biológicas a temperaturas hasta la fase gaseosa del nitrógeno líquido en los sistemas de viales Cryobank Thermo Scientific™ Nunc™ sin codificación, compatibles con opciones de etiquetado y equipos de colocación y retirada de tapones. Los productos Cryobank están disponibles en un rango de volumen desde 0,5 hasta 5 l y se complementan con una amplia gama de certificaciones.
Seguimiento seguro
  • La estructura maciza de una pieza evita que las etiquetas se despeguen durante el almacenamiento criogénico, preservando así la identidad del material de las muestras
Formato de almacenamiento superior
  • Los tubos Cryobank están disponibles en gradillas de microplacas que ocupan poco espacio o se pueden almacenar en cajas criogénicas tradicionales para adaptarse al formato de almacenamiento que elija
  • El formato de microplaca es compatible con las pipetas manuales multicanal y con los equipos de manipulación de líquidos automatizados
  • La característica única de antirrotación permite la compatibilidad con equipos automatizados de tapado y destapado de tubos con opciones individuales, de 8 canales o de gradilla completa para adaptarse a diversos requisitos de rendimiento
  • El tapón de polipropileno con junta de elastómero termoplástico (TPE) ofrece un sellado superior durante el almacenamiento a altas o bajas temperaturas
  • La superficie de baja unión permite la máxima recuperación de muestras de baja concentración
Con certificación para satisfacer sus necesidades de almacenamiento
  • Disponen de certificación CE y cumplen los requisitos de IATA para el uso y transporte para diagnóstico
  • Con certificación de ausencia de ADNasa/ARNasa (0,5/1,0 ml), apirógenos (prueba de lisado del amebocito del Limulus), no tóxicos (prueba de Clase VI de la Farmacopea Estadounidense [USP])
  • Nivel de garantía de esterilización 10-6 para el almacenamiento de muestras más sensible
Control de calidad exhaustivo
  • Se realiza una validación de pruebas antifugas durante el proceso de fabricación para garantizar la integridad de las muestras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción 374089
Color del tapón Transparente
Capacidad (métrico) 1 ml
Material Polipropileno (tapón)
Esterilidad Estéril
Tipo CryoBank
Codificación Ninguno
Tipo de vial Cryobank
Color Transparente (tapón)
Envase En gradilla, 96 x 10
N.° por paquete 960
N.º por caja 960
Línea de productos Nunc
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:
cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.