Learn More
Thermo Scientific™ Microplaca de fondo plano Nunc™ MicroWell™ de 96 pocillos, con tratamiento Nunclon Delta
BIOPHARMA
Código de producto. p-9045079
Change view
Click to view available options
N.° de pocillos:
96
N.° por paquete:
1 microplaca
10 Microplacas
N.º por caja:
160 placas
50 microplacas
Tamaño de la unidad:
paquete de 160
paquete de 50
Código de producto. N.° de pocillos N.° por paquete N.º por caja unitSize
10072151 96 1 microplaca 50 microplacas paquete de 50
10182831 96 10 Microplacas 160 placas paquete de 160
2 options
Código de producto. 10072151
Marca: Thermo Scientific™ 136101
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Color: Blanco; Esterilidad: Estéril; Tapa: Con tapa
Garantice la uniformidad y la fiabilidad de los resultados con la placa blanca de poliestireno de alta calidad Thermo Scientific™ Nunc™ F96 MicroWell™. Estas placas blancas se han optimizado para instrumentos robóticos, lectores de placas y sistemas de manipulación de líquidos, y se han diseñado con características clave para la adquisición de imágenes.
  • El fondo, la autofluorescencia y la diafonía mejoran con las microplacas Nunc negras o blancas.
  • Las microplacas negras se recomiendan para mediciones de fluorescencia, ya que presentan una luz con retrodispersión y una fluorescencia de fondo mínimas.
  • Las microplacas blancas se recomiendan para mediciones de luminiscencia, ya que presentan la máxima reflexión y una autoluminiscencia mínima.
  • Intervalo de volumen de trabajo: De 50 a 250 μl/pocillo
  • Selección de superficie Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta para ensayos basados en células
  • Hay disponible codificación personalizada con códigos de barras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras Código de barras personalizado disponible
Certificaciones/conformidad Todas las microplacas fabricadas por Nunc cumplen las recomendaciones de American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004)
Los recipientes Certificado Nunclon Delta para formación de monocapa, eficacia de clonación, no citotóxico, no pirogénico y esterilidad
Tapa Con tapa
matriz, red, conjunto 8 x 12
Envase 1/paq., 50/caja
Línea de productos Nunc
Color Blanco
Tipo de producto Microplaca
Estilo de falda Alzaprima de brida baja
Material Poliestireno
Volumen del pocillo (métrico) 400 μl
N.° de pocillos 96
Volumen de trabajo (métrico) De 50 to 200 μl
Esterilidad Estéril
Tratamiento de superficie Nunclon Delta
Forma del pocillo Plano
N.º por caja 50 microplacas
N.° por paquete 1 microplaca
Cantidad 50/caja