Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ 96-Well, Nunclon Delta-Treated, Flat-Bottom Microplate
Click to view available options
N.° de pocillos:
96
N.° por paquete:
1 microplaca
10 Microplacas
N.º por caja:
160 placas
50 microplacas
Tamaño de la unidad:
paquete de 160
paquete de 50
Descripción
Las microplacas Thermo Scientific™ Nunc MicroWell de 96 pocillos se han optimizado para su uso con robótica, lectores automatizados y sistemas de manipulación de líquidos. Las microplacas de 96 pocillos se utilizan para la detección de antibióticos, los ensayos basados en células y los compuestos para el cribado. La forma con fondo plano es perfecta para las mediciones ópticas y microscópicas. Nuestras placas son de alta calidad y permiten obtener resultados fiables y uniformes.
- El poliestireno transparente posee excelentes propiedades ópticas, por lo que es perfecto para las mediciones ópticas.
- El poliestireno sin tratar es hidrófobo, por lo que resulta especialmente adecuado para el crecimiento de los cultivos en suspensión que pueden proliferar y crecer sin fijación.
- Las superficies sin tratar son perfectas para añadir recubrimientos en el laboratorio.
- Tratada para cultivo celular: La superficie tratada para cultivo celular Nunclon™ Delta es una superficie hidrófila que facilita la fijación y la proliferación celulares
- Las placas se han optimizado para instrumentos robóticos, lectores de placas y sistemas de manipulación de líquidos.
- Hay disponible codificación personalizada con códigos de barras.
Especificaciones
Especificaciones
| Código de barras | Código de barras personalizado disponible |
| Certificaciones/conformidad | Todas las microplacas fabricadas por Nunc cumplen las recomendaciones de American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) |
| Los recipientes | Non-pyrogenic |
| Formato | Estándar |
| Tapa | Con tapa |
| Descripción | Placa de 96 pocillos con fondo en F, Nunclon Delta, transparente, con tapa, estéril (paquete de 1, caja de 50) |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Envase | 1/paq., 50/caja |
| Línea de productos | Nunc |
| Mostrar más |