Learn More
Thermo Scientific™ Tubos universales de 5.0 ml de perfil bajo con rosca externa Nunc™
Descripción
Cumpla los requisitos de seguimiento y envasado para el almacenamiento de muestras sólidas o líquidas con los tubos universales de rosca externa de 5,0 ml Thermo Scientific™ Nunc™ de perfil bajo.Una solución resistente para el almacenamiento de muestras sólidas o líquidas, los tubos incluyen códigos de barras 2D, graduaciones, un parche blanco para etiquetado y un diseño de boca ancha para facilitar la adición y extracción del material de muestra.El diseño de rosca externa minimiza el riesgo de contaminación en los procedimientos de manipulación manual.Los tubos y la gradilla están clasificados para su uso para almacenamiento hasta temperaturas de nitrógeno líquido en fase de vapor.
Diseño de tubo flexible
- La boca ancha proporciona un fácil acceso mediante el uso de fórceps para añadir aproximadamente tres secciones de 1 mm de tejido, material vegetal u otras muestras sólidas para almacenamiento
- La altura total del tubo de menos de 50 mm y la forma del fondo en U permiten un acceso cómodo con puntas de pipeta de longitud estándar cuando se utiliza para el almacenamiento de líquidos
- Disponible con o sin código de barras 2D
- Incluyen graduaciones impresas con superficie de escritura de color blanco para la identificación de muestras manual
- Se pueden adquirir en una gradilla con cierre de estilo universal o a granel para satisfacer sus requisitos de manipulación de muestras.
- El tapón de rosca presenta una construcción de una sola pieza con junta de polipropileno integrada: no se puede apretar en exceso a mano—
- El tapón con junta y el tubo son compatibles con el almacenamiento a temperatura ambiente a través de la fase gaseosa del nitrógeno líquido
- El código de barras 2D de unión permanente se ha grabado con láser en la base del tubo para identificar y hacer un seguimiento de las muestras de forma segura
- Ahora disponibles en una gradilla con códigos de barras para permitir el seguimiento de la gradilla, además de tubos individuales
- El lector de códigos de barras 2D Thermo Scientific decodifica cada código de barras de los tubos, transfiere la información del tubo a su aplicación o base de datos
- Los tubos incluyen un espacio de escritura de color blanco para la información de muestra además de, o en lugar de, utilizar códigos de barras 2D
- Los códigos de barras 2D se escanean tras la fabricación para garantizar su legibilidad
- Los códigos de barras se comprueban en la base de datos de códigos previamente asignados para evitar duplicados
- La estanqueidad de los tubos se ha sometido a pruebas para garantizar la integridad y la seguridad
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Tubo universal |
| Descripción | Gradilla con cierre vacía con tapa para tubos universales de 5 ml de perfil bajo |
| Material | Base y tapa de policarbonato |
| N.º por caja | 10 |
| N.° por paquete | 5 |
| Código de barras | Sí |
| Admite | Admite 24 tubos universales de perfil bajo de 5 ml |
| Línea de productos | Gradilla con cierre universal Nunc |
| Esterilidad | No estéril |
| Graduated | Sí |
| Mostrar más |