Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Latch Rack for 1.8 mL Externally-Threaded Universal Tubes
Tubos versátiles para su uso dentro de un sistema de almacenamiento grande o a menor escala para el crioalmacenamiento tradicional en recipientes Dewar.
201.00€ - 314.00€
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 1,8 mL (tubo) |
---|---|
Color | Beige |
Tipo | Gradilla con cierre |
Para utilizar con (equipo) | Cryobanco |
Admite | Tubos universales con rosca exterior |
Código de producto | Marca | Código de barras | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Código de barras | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
13426123
![]() |
Thermo Scientific™
331830 |
Ninguno |
201.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
15553694
![]() |
Thermo Scientific™
331830-BR |
2D, lineal y legible por humanos |
314.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 22-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
Use versatile Thermo Scientific™ Nunc™ 1.8 mL Externally-threaded Universal Tubes inside a large storage system, or in smaller scale when used for traditional cryostorage in dewars. Available racked or in bulk, with 2D barcodes or non-coded.
Scalable
- Tubes and rack are ideal for both lower-throughput and high-throughput use
- Feature graduations and white patch for manual marking
- Can be used in traditional cryostorage boxes made for 10x10 arrays
- External threads limit contamination
- Automation-pickable in Universal Latch Rack
Innovative Universal Cap Design
- Single-piece construction with molded-in gasket
- Cannot be over-tightened manually or with automated capping tools
- Thermoplastic elastomer gasket material is compatible with storage at room temperature down to vapor phase of liquid nitrogen
Secure Tracking
- Available with a permanently-bonded, unique 2D barcode laser-etched onto the base of tube to securely identify and track samples
- 2D barcode readers instantly scans each tube's 2D barcode, registering the tube in any application or database, or integrates via several export options
- Scan the tube to access sample information and identify the contents
- 374502NOV is featured with 1D (linear) barcode and human readable on the side that matches 2D barcode on the bottom of the tube
Stringent Quality Control
- Every 2D barcoded storage tube is scanned to ensure readability
- Barcodes are checked against database of previously-assigned codes to prevent duplicates
- Every tube has a Sterility Assurance Level of 106 and is made with class VI medical grade resins
Especificaciones
1,8 mL (tubo) | |
Gradilla con cierre | |
Tubos universales con rosca exterior | |
1/Paq., 10/Caja |
Beige | |
Cryobanco | |
10 gradillas vacías | |
No estéril |