Learn More
Thermo Scientific™ Sistema de cámara de cultivo sobre portaobjetos Nunc™ Lab-Tek™
Descripción
Potencie el crecimiento celular, tiña y examine células directamente sobre el portaobjetos con el sistema Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Chamber Slide™, que consta de una cámara de medios de poliestireno unida a un portaobjetos de microscopio. La superficie del portaobjetos está especialmente tratada para cultivos celulares adherentes. Elija entre un portaobjetos de vidrio sódico-cálcico lavado especializado o portaobjetos de plástico Permanox optimizado para fijación celular. La cámara de medios se puede extraer fácilmente sin necesidad de herramientas.
- Amplia gama de formatos y número de pocillos para satisfacer las necesidades de la aplicación
- Disponible con un portaobjetos de plástico resistente a disolventes Permanox para cultivo celular adherente
- Superficie de escritura para una cómoda identificación de las muestras
- Ahorre tiempo y reactivos al cultivar células directamente en el portaobjetos para microscopio
- En configuraciones de 1, 2, 4, 8 y 16 pocillos; todos miden 25 × 75 mm
- La junta de silicona de uso médico puede retirarse para la colocación de cubreobjetos
- No es necesaria la transferencia de células antes de su visualización/tinción
- Útil para pruebas víricas y de micoplasma, estudios de cromosomas, pruebas de toxicidad e inmunocitología
- Apto para su uso con marcadores fluorescentes
- Estéril
Especificaciones
Especificaciones
| Pocillos | 1 |
| Área de cultivo | 9,4 cm2 |
| Material de la tapa | Poliestireno |
| Descripción | Portaobjetos con cámara de 1 pocillos, con pocillo extraíble |
| Tratamiento de superficie | Nunclon Delta |
| Material | Plástico Permanox |
| Volumen de trabajo (métrico) | De 2,5 a 4,5 ml |
| Incluye | Tapa de poliestireno transparente con asa lateral para manipulaciones asépticas |
| N.° por paquete | 16 |
| Dimensions (LxW) | 75 x 25 mm |
| Mostrar más |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.